Documentos Principais
677566
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2H2Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
169.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH](Cl)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1+1,2+1
chave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)