Documentos Principais
662569
Sigma-Aldrich
Sodium oleate-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Oleic-2,4,6,8,10,12,14,16,18-13C9 acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
13CH3CH2(13CH2CH2)313CH=CH(13CH2CH2)313CH2CO2Na
Peso molecular:
313.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
forma
solid
pf
232-235 °C
alteração de massa
M+9
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C\[13CH]=C/[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1,15+1,17+1;
chave InChI
BCKXLBQYZLBQEK-QWOZKYFASA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)