Documentos Principais
657239
Sigma-Aldrich
6-Nitro-2,3-dihydroxyquinoxaline
96%
Sinônimo(s):
6-Nitroquinoxaline-2,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
207.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
96%
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
345-347 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1nc2ccc(cc2nc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5N3O4/c12-7-8(13)10-6-3-4(11(14)15)1-2-5(6)9-7/h1-3H,(H,9,12)(H,10,13)
chave InChI
RYMLSFWVYNAKAR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)