Documentos Principais
653861
Sigma-Aldrich
2-Methyloctadecanoic acid
97%
Sinônimo(s):
(±)-2-Methylstearic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H38O2
Número CAS:
Peso molecular:
298.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
55.2-59 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19(20)21/h18H,3-17H2,1-2H3,(H,20,21)
chave InChI
GBZDALHFANHWOF-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)