Documentos Principais
637831
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C,4-d sodium salt hydrate
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
α-Ketobutyric acid-4-13C,4-d sodium salt, 2-Oxobutanoic acid-4-13C,4-d sodium salt, Sodium α-ketobutyrate-4-13C,4-d
About This Item
Fórmula linear:
13CDH2CH2COCO2Na · xH2O
Peso molecular:
126.07 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
contém
5-10% CD2H
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
210 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[2H][13CH2]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D;;
chave InChI
PVLJVKQSCAHPPR-WNCGAKQTSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article about the selective protonation of methyl groups in highly deuterated proteins. In which the structural NMR studies of small proteins, a maximum number of proton chemical shifts are usually assigned and NOEs connecting large numbers of sites are subsequently quantified in terms of distance restraints that are then used to obtain an ensemble of structures.