Documentos Principais
616230
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-D
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Only non-exchangeable positions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)