Documentos Principais
615501
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid
98 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Heptanedioic-d10 acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CD2)5CO2H
Peso molecular:
170.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
212 °C/10 mmHg
pf
103-105 °C
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
chave InChI
WLJVNTCWHIRURA-YXALHFAPSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)