Documentos Principais
615382
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)trimethyl-d9-ammonium chloride
98 atom % D
Sinônimo(s):
Chlorocholine chloride-(trimethyl-d9)
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2N(CD3)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
167.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
239-243 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
chave InChI
UHZZMRAGKVHANO-KYRNGWDOSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)