Documentos Principais
614807
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloroisopropyl-d5 alcohol
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
1,3-Dichloro-2-propanol-d5
About This Item
Fórmula linear:
(ClD2C)2CDOH
Número CAS:
Peso molecular:
134.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
174.3 °C (lit.)
pf
-4 °C (lit.)
densidade
1.417 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])(O)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
chave InChI
DEWLEGDTCGBNGU-UXXIZXEISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)