Documentos Principais
609099
Sigma-Aldrich
L-Threonine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinônimo(s):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-15N, 15N Labeled L-threonine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH(15NH2)CO2H
Peso molecular:
120.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −27.4°, c = 1 in H2O
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
256 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i5+1
chave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-SZEKAKMSSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)