Documentos Principais
609048
Sigma-Aldrich
DL-Serine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
Peso molecular:
106.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
forma
solid
pf
240 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]C(CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i4+1
chave InChI
MTCFGRXMJLQNBG-AZXPZELESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)