Documentos Principais
608947
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-15N
98 atom % 15N
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
forma
solid
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
bio NMR: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Martin Kaltenbrunner et al.
Nature communications, 3, 770-770 (2012-04-05)
Application-specific requirements for future lighting, displays and photovoltaics will include large-area, low-weight and mechanical resilience for dual-purpose uses such as electronic skin, textiles and surface conforming foils. Here we demonstrate polymer-based photovoltaic devices on plastic foil substrates less than 2