Documentos Principais
605425
Sigma-Aldrich
L-Fucose-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
6-Deoxy-L-galactose-1-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5H12O5
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i2+1
chave InChI
PNNNRSAQSRJVSB-ZAHPDWKSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)