591491
Stearic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Octadecanoic-2-13C acid
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
361 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17+1
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-CAAGJAQSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)