591009
2-Propylacrylic acid
99%
Sinônimo(s):
α-Propylacrylic acid, 2-Methylenepentanoic acid, Propacrylic acid
Ensaio
99%
contém
150 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
165-188 °C (lit.)
densidade
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
HEBDGRTWECSNNT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?