Documentos Principais
587737
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-OH-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine-13C2,15N, Glycine-13C2,15N, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
Boc-15NH13CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
178.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
86-89 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)/i4+1,5+1,8+1
chave InChI
VRPJIFMKZZEXLR-LGMPQVEQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)