Documentos Principais
587613
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,6-13C2
98 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C4H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.14
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2]C1(O)O[13CH2]C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1
chave InChI
LKDRXBCSQODPBY-IKVQHAAWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)