Documentos Principais
572381
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide-yttria doped
nanopowder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CeO2
Peso molecular:
172.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
Formulário
nanopowder
contém
15 mol % yttria as dopant
composição
Ce0.85Y0.15O2
tamanho de partícula
<100 nm
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ce]=O.O=[Y]O[Y]=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)