Documentos Principais
56795
Sigma-Aldrich
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
≥98.0%
About This Item
Fórmula linear:
HN(CH2COOCH3)2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
197.62
Beilstein:
3703236
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
pf
~170 °C (dec.)
grupo funcional
amine
ester
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H
chave InChI
IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Malgorzata Lipowska et al.
Nuclear medicine and biology, 47, 48-55 (2017-01-23)
New tracers lacking the negatively charged pendant carboxyl group previously thought to be essential for rapid renal extraction