Key Documents
546402
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′,5′-dimethylacetophenone
97%
Sinônimo(s):
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethanone, 3′,5′-Dimethyl-4′-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethylphenol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H2(OH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
151-155 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10(6)12/h4-5,12H,1-3H3
chave InChI
MUWPKXVVEOGKNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)