Documentos Principais
536326
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzoic hydrazide
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
139-143 °C (lit.)
grupo funcional
amine
fluoro
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FN2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(11)10-9/h1-4H,9H2,(H,10,11)
chave InChI
UUISEXNUHLZEDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)