Documentos Principais
531154
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
Sinônimo(s):
PLGA
About This Item
Fórmula linear:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
proporção de alimentação
lactide:glycolide (50:50)
peso molecular
average Mw 5,000-15,000
viscosidade inerente
0.15-0.25 dL/g(lit.)
temperatura de transição
Tg (DSC) 24 °C (onset)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Características e benefícios
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
forma física
Biocompatible, biodegradable polymer.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)