Documentos Principais
528498
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
136-140 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Ethoxybenzoic acid is a xenobiotic compound.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katsushi Amano et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 174(9), 5874-5883 (2005-04-23)
Emerging evidence has suggested environmental factors as causative agents in the pathogenesis of primary biliary cirrhosis (PBC). We have hypothesized that in PBC the lipoyl domain of the immunodominant E2 component of pyruvate dehydrogenase (PDC-E2) is replaced by a chemical