Key Documents
493066
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethanolamine-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH215N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
90.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
pb
133-134 °C (lit.)
pf
−70 °C (lit.)
densidade
0.897 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
chave InChI
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)