Documentos Principais
492833
Sigma-Aldrich
Iodomethane-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinônimo(s):
Methyl-d2 iodide
About This Item
Fórmula linear:
HCD2I
Número CAS:
Peso molecular:
143.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
pb
42 °C (lit.)
pf
-66.5 °C (lit.)
densidade
2.313 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)