Documentos Principais
492663
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(stearate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
Glyceryl tri(octadecanoate-1-13C), Tristearin-carboxyls-13C3
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)1613CO2CH2]2CHO213C(CH2)16CH3
Número CAS:
Peso molecular:
894.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
72-75 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i55+1,56+1,57+1
chave InChI
DCXXMTOCNZCJGO-FIXLHGMNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)