Key Documents
491586
Sigma-Aldrich
4-Methylvaleric acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-Methylpentanoic acid-1-13C, Isocaproic acid-1-13C
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
117.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.4146 (lit.)
pb
199-201 °C (lit.)
densidade
0.931 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
chave InChI
FGKJLKRYENPLQH-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)