Documentos Principais
491098
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6H4(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
174.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
pb
297 °C (lit.)
pf
88-90 °C (lit.)
densidade
1.416 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
WDCYWAQPCXBPJA-IDEBNGHGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)