Documentos Principais
487724
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated 4-methyl-2-pentanone, Deuterated methyl isobutyl ketone, Isopropylacetone-D5
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCD2COCD3
Número CAS:
Peso molecular:
105.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.396 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
chave InChI
NTIZESTWPVYFNL-IKISXXDZSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)