Documentos Principais
482978
Sigma-Aldrich
Fullerene-C78
98%
Sinônimo(s):
Carbon (C78 )
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C78
Número CAS:
Peso molecular:
936.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
>350 °C (lit.)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)