482358
Ferrocenium tetrafluoroborate
technical grade
Sinônimo(s):
Bis(cyclopentadienyl)iron tetrafluoroborate, Dicyclopentadienyliron fluoborate, Dicyclopentadienyliron tetrafluoroborate
About This Item
grau
technical grade
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
178 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-5H;;/q;;-1;+1
chave InChI
ZSPXIHLQPWVOQR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- an oxidizing agent in the synthesis of the monocationic Co(II)complex [CpCo(azpy)]+
- a Lewis acid catalyst in epoxide ring opening and to activatethe carbonyl group for addition or cycloadditions reactions
- an oxidizing agent when used in conjuntion with a Cl-source
- a reversible redox reagent between stannole dianion and bistannole-1,2-dianion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?