471321
2-(Diethylamino)ethanol
≥99.5%
Sinônimo(s):
N,N-Diethylethanolamine, DEAE, DEEA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.04 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Lim. expl.
11.7 %
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
161 °C (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?