Documentos Principais
459607
Sigma-Aldrich
4,5-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
4,5-Dioctyloxyphthalonitrile
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CN)2
Número CAS:
Peso molecular:
384.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
106-108 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1cc(C#N)c(cc1OCCCCCCCC)C#N
InChI
1S/C24H36N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-21(19-25)22(20-26)18-24(23)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3
chave InChI
SSVVHLRGCJLWCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4,5-Dioctyloxy-1,2-benzenedicarbonitrile (4,5-Dioctyloxyphthalonitrile) may be used for the preparation of new unsymmetrically substituted DB24C8-phthalocyanines. It may be used for the synthesis of tetrathiafluvalene (TTF)-annulated symmetrical and unsymmetrical phthalocyanines.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Preparation and Optical and Electrochemical Properties of Phthalocyanines with the Ttf Unit.
Kimura T, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 188(4), 408-412 (2013)
Martinez-Diaz et al.
Organic letters, 2(8), 1057-1060 (2000-05-11)
[formula: see text] New unsymmetrically substituted DB24C8-phthalocyanines, which are able to form complexes with suitable dialkylammonium cations, have been prepared. These complexes most probably have a pseudorotaxane geometry.