Documentos Principais
456004
Sigma-Aldrich
Barium oxalate
99.999%
About This Item
Fórmula linear:
BaC2O4
Número CAS:
Peso molecular:
225.35
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.999%
pf
400 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.66 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)