436178
1-Ethylpiperidine hypophosphite
95%
Sinônimo(s):
1-Ethylpiperidinium phosphinate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pf
40-43 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OPO.CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N.H3O2P/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-2/h2-7H2,1H3;1-3H
chave InChI
BNCZSWZTYPTERM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- As water-soluble chain carrier for the efficient radical cyclization in water for various hydrophobic substrates.
- In the main radical-cyclisation step for the synthesis of the phytotoxic metabolite alboatrin and its epimer.
- Preparation of bifunctional pentafluorophenyl/2,4,6-trichlorophenyl sulfonates.
- Chemoselective radical reduction of the iodine atom in 1-deoxy-1-halo-1-iodo-alditols.
Synthesis of spiroketals via intramolecular iodoetherification
A facile radical cyclization diverted to a rearrangement-cyclization with base
Radical deoxygenation
Synthesis of allylic H-phosphinates
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)