Documentos Principais
431745
Sigma-Aldrich
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
246.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
70-72 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
phenyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccnc1SCc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2S/c15-14(16)11-7-4-8-13-12(11)17-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
chave InChI
CRGAGHBQCBIQPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Benzylthio)-3-nitropyridine is a pyridine derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)