429244
Nylon 6/66
pellets
Sinônimo(s):
Poly(hexamethylene adipamide-co-caprolactam)
About This Item
Produtos recomendados
resistência à abrasão
5 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
forma
pellets
contém
heat stabilizer, nucleating agent and lubricant
dureza
100 (Rockwell R, ASTM D 785, 50% RH)
122 (Rockwell R, ASTM D 785, DAM)
pf
250-260 °C (lit.)
temperatura de transição
Tm 250 °C (ASTM D 2117)
solubilidade
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
densidade
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCCCN.O=C1CCCCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H16N2.C6H11NO.C6H10O4/c7-5-3-1-2-4-6-8;8-6-4-2-1-3-5-7-6;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-8H2;1-5H2,(H,7,8);1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
TZYHIGCKINZLPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fibers for textiles, brushes and sutures cable sheathing and tubing and bearings, cams, gears and casings for tools and appliances.
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)