Documentos Principais
415723
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
199.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
chave InChI
STZHBULOYDCZET-XCUBXKJBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)