Documentos Principais
410926
Sigma-Aldrich
Benzyl glycolate
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CO2CH2C6H5
CAS Number:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
p.e.
136 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2
chave InChI
VPYJBEIOKFRWQZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Benzyl glycolate is a benzyl ester of glycolic acid.
Aplicação
Benzyl glycolate may be used for the synthesis of the methyl [2-(2′-benzyloxy-2′-oxoethyl)-5-acetamido-4,7,8,9- tetra-O-acetyl-3,5-dideoxy-α- and -β-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosid]onate. It may be used for the preparation of monosaccharide building blocks. It may also be used for the synthesis of the following new polymeric phosphazenes having pendent esters of glycolic or lactic acid as side units:
  • poly[bis(ethyl glycolato)phosphazene]
  • poly[bis(ethyl lactato)phosphazene]
  • poly[bis(benzyl glycolato)phosphazene]
  • poly[bis(benzyl lactato)phosphazene]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)