Documentos Principais
394920
Supelco
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
for GC derivatization, LiChropur
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3F3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
164.09
Beilstein:
608904
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
for GC derivatization
Ensaio
>98%
forma
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
pb
137 °C (lit.)
45-46 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.442 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)4(11)10-2-1-9-3-10/h1-3H
chave InChI
SINBGNJPYWNUQI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-(Trifluoroacetyl)imidazole is a derivatizing reagent.
Aplicação
1-(Trifluoroacetyl)imidazole was used as a derivating agent to sequentially derivatize functional groups like amino groups, in a study demonstrating trimethylsilyl esters of aromatic and aliphatic sulfonic acids.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J. Eagles and M.E. Knowles
Analytical Chemistry, 43, 1697-1697 (1971)