393983
Benzophenone-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinônimo(s):
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
305 °C (lit.)
pf
47-51 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D
chave InChI
RWCCWEUUXYIKHB-DYVTXVBDSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)