Key Documents
367303
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-cyclohexylidene-D-mannitol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H30O6
Número CAS:
Peso molecular:
342.43
Beilstein:
4235336
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +5.8°, c = 3 in methylene chloride
pf
103-105 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1COC2(CCCCC2)O1)[C@H]3COC4(CCCCC4)O3
InChI
1S/C18H30O6/c19-15(13-11-21-17(23-13)7-3-1-4-8-17)16(20)14-12-22-18(24-14)9-5-2-6-10-18/h13-16,19-20H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-/m1/s1
chave InChI
DFWHMBZZFDLOTN-KLHDSHLOSA-N
Categorias relacionadas
Código de classe de armazenamento
11;13 - Combustible Solids;Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3