365327
Copper
rod, diam. 11 mm, 99.9999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9999% trace metals basis
Formulário
rod
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
11 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).