Documentos Principais
361135
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylstyrene
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
Sinônimo(s):
1,4-Dimethyl-2-ethenylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-vinylbenzene, 2-Ethenyl-1,4-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
pb
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(C=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-7-8(2)5-6-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
chave InChI
DBWWINQJTZYDFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)