357626
Nickel
wire, diam. 0.5 mm, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ni
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
wire
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
0.5 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Quantidade
- 5 m (approximately 8.5 g)
- 25 m (approximately 42.5 g)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?