Documentos Principais
349666
Sigma-Aldrich
2-Phenylbutyryl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(C6H5)COCl
CAS Number:
Peso molecular:
182.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
p.e.
122-125 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C(Cl)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
chave InChI
QGXMHCMPIAYMGT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The kinetic resolution of racemic 2-phenylbutyryl chloride by sterically hindered chiral secondary alcohols has been evaluated. 2-Phenylbutyryl chloride reacts with 4-methoxybenzoyl chloride catalyzed by PdBr(Ph)(PPh3)2 to yield 1-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-2-buten-1-one.
Aplicação
(R)-(-)-2-phenylbutyryl chloride may be employed as chiral reagent for the determination of dopamine and dopamine-derived salsolinol and norsalsolinol in human brain by GC-MS method. Chiral (S)-(+)-2-phenylbutyryl chloride may be used as derivatization reagent for the hydroxyl groups during the GC-MS assay for the enantiomers of 1,2-propanediol, 1,3-butanediol, 1,3-pentanediol and their corresponding hydroxyacids in biological fluids.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)