Documentos Principais
346810
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(+)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-2-propenoate,predominantly trans
99%
Sinônimo(s):
Ethyl (S)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (S)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
Beilstein:
4231890
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +44°, c = 0.5 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4505 (lit.)
p.e.
115-117 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\[C@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m0/s1
chave InChI
GZVXALXOWVXZLH-GJIOHYHPSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)