Documentos Principais
316717
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropyl chloroformate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
171.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
densidade
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(Cl)OC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-3(2)4(6)9-5(7)8/h3-4H,1-2H3
chave InChI
BOGLZTPABVHWDD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
127.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)