Documentos Principais
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8N2O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
336.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pf
202 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
chave InChI
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)