301493
2,4-Dimethylaniline
98%
Sinônimo(s):
1-Amino-2,4-dimethylbenzene, 2,4-Xylidine, 4-Amino-m-xylene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.2 (vs air)
pressão de vapor
0.16 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
860 °F
Lim. expl.
7 %
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
pf
−14.3 °C (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
chave InChI
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?